1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3813-1G PC3813-25G PC3813-5G
APOSPC3813-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3813-1G APOSPC3813-25G APOSPC3813-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formula: C₅H₃F₉O
Pto. Ebullición: 72,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00476468
Núm. CAS: 993-95-3