Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Proveedor: Apollo Scientific
PC3814A-1LB PC3814A-5LB
APOSPC3814A-1LBEA 1420 EUR
APOSPC3814A-1LB APOSPC3814A-5LB
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
Densidad: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 9002-83-9