Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Proveedor: Apollo Scientific
PC3814B-1LB PC3814B-5LB
APOSPC3814B-1LBEA 1020 EUR
APOSPC3814B-1LB APOSPC3814B-5LB
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Densidad: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 9002-83-9