N-Morpholinium nonafluorobutanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC3815-25G PC3815-5G
APOSPC3815-25GEA 228 EUR
APOSPC3815-25G APOSPC3815-5G
N-Morpholinium nonafluorobutanesulphonate
N-Morpholinium nonafluorobutanesulphonate
Formula: C₈H₁₀F₉NO₄S
MW: 387,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094228
Núm. CAS: 503155-89-3