Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3815E-1LB PC3815E-4LB
APOSPC3815E-1LBEA 691 EUR
APOSPC3815E-1LB APOSPC3815E-4LB
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Densidad: 1.868 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 9002-83-9