Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3816B-1LB PC3816B-4LB
APOSPC3816B-1LBEA 1360 EUR
APOSPC3816B-1LB APOSPC3816B-4LB
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Densidad: 1.945 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 9002-83-9