Ácido (±)-4-fluoromandelico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-4-fluorofenilglicólico
PC3817A-25G PC3817A-1G
APOSPC3817A-25GEA 56.7 EUR
APOSPC3817A-25G APOSPC3817A-1G
Ácido (±)-4-fluoromandelico 98%
Ácido (±)-4-fluoromandelico
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 133…140 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044402
Núm. CAS: 395-33-5
EINECS: 206-899-8