3'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3817E-100G PC3817E-25G PC3817E-5G
APOSPC3817E-100GEA 0 EUR
APOSPC3817E-100G APOSPC3817E-25G APOSPC3817E-5G
3'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona 98%
3'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₉FO₂
Pto. Ebullición: 147…148 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026219
Núm. CAS: 455-91-4
EINECS: 207-253-8