2-Fluoro-p-anísaldehído 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Fluoro-4-metoxibenzaldehído, 2-Fluoro-4-anísaldehído

PC3817EC-25G PC3817EC-5G
APOSPC3817EC-25GEA 78.3 EUR
APOSPC3817EC-25G APOSPC3817EC-5G
2-Fluoro-p-anísaldehído 95%
2-Fluoro-p-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. de fusión: 43…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236679
Núm. CAS: 331-64-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR