6-Fluoro-m-anísaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3817ED-100G PC3817ED-25G PC3817ED-5G
APOSPC3817ED-100GEA 0 EUR
APOSPC3817ED-100G APOSPC3817ED-25G APOSPC3817ED-5G
6-Fluoro-m-anísaldehído 98%
6-Fluoro-m-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. Ebullición: 80 °C/0,9mmHg
Densidad: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070795
Núm. CAS: 105728-90-3