Ácido 3-fluoro-4-metoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3817EF-100G PC3817EF-25G
APOSPC3817EF-100GEA 59.6 EUR
APOSPC3817EF-100G APOSPC3817EF-25G
Ácido 3-fluoro-4-metoxibenzoico 98%
Ácido 3-fluoro-4-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 209…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060675
Núm. CAS: 403-20-3