4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
PC3817FM-100G PC3817FM-500G
APOSPC3817FM-100GEA 72.5 EUR
APOSPC3817FM-100G APOSPC3817FM-500G
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230.23 g/mol
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055469
Núm. CAS: 345-89-1