4-Fluoro-2-metoxifenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3817K-25G PC3817K-5G
APOSPC3817K-25GEA 97.3 EUR
APOSPC3817K-25G APOSPC3817K-5G
4-Fluoro-2-metoxifenol 97%
4-Fluoro-2-metoxifenol
Formula: C₇H₇FO₂
Pto. Ebullición: 195 °C
Densidad: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070797
Núm. CAS: 450-93-1