2'-Fluoro-5'-metilacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC3817KP-1G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3817KP-1G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluoro-5'-metilacetofenona 97%
2'-Fluoro-5'-metilacetofenona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Pto. Ebullición: 75…79 °C/0,7mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236680
Núm. CAS: 446-07-1