2-Fluoro-p-toluidina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-4-metilanilina
PC3817KS-100G PC3817KS-1G
APOSPC3817KS-100GEA 56.7 EUR
APOSPC3817KS-100G APOSPC3817KS-1G
2-Fluoro-p-toluidina 99%
2-Fluoro-p-toluidina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Pto. Ebullición: 70…71 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040975
Núm. CAS: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III