3-Fluoro-o-toluidina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3817L-100G PC3817L-250G PC3817L-500G
APOSPC3817L-100GEA 82.8 EUR
APOSPC3817L-100G APOSPC3817L-250G APOSPC3817L-500G
3-Fluoro-o-toluidina 99%
3-Fluoro-o-toluidina
Formula: C₇H₈FN
Pto. Ebullición: 205 °C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007760
Núm. CAS: 443-86-7