3-Fluoro-p-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-4-metilanilina
PC3818-100G PC3818-25G
APOSPC3818-100GEA 78.3 EUR
APOSPC3818-100G APOSPC3818-25G
3-Fluoro-p-toluidina 98%
3-Fluoro-p-toluidina
Formula: C₇H₈FN
Pto. Ebullición: 93 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 30…35 °C
Densidad: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007762
Núm. CAS: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III