4-Fluoro-o-toluidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-metilanilina
PC3819-100G PC3819-250G PC3819-500G
APOSPC3819-100GEA 30.6 EUR
APOSPC3819-100G APOSPC3819-250G APOSPC3819-500G
4-Fluoro-o-toluidina 97%
4-Fluoro-o-toluidina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C/16mmHg
Densidad: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007832
Núm. CAS: 452-71-1
EINECS: 207-208-2