4-Fluoro-m-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-metilanilina
PC3820-5G PC3820-100G PC3820-25G
APOSPC3820-5GEA 14.7 EUR
APOSPC3820-5G APOSPC3820-100G APOSPC3820-25G
4-Fluoro-m-toluidina 98%
4-Fluoro-m-toluidina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 85…86 °C/9mmHg
Pto. de fusión: 32…38 °C
Densidad: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00025294
Núm. CAS: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III