3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3821-1G PC3821-5G
APOSPC3821-1GEA 109 EUR
APOSPC3821-1G APOSPC3821-5G
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236331
Núm. CAS: 56773-33-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III