5-Fluoro-o-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-metilanilina
PC3822-100G PC3822-25G
APOSPC3822-100GEA 27.7 EUR
APOSPC3822-100G APOSPC3822-25G
5-Fluoro-o-toluidina 98%
5-Fluoro-o-toluidina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 37…40 °C
Densidad: 1.13
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007764
Núm. CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III