4-Fluoro-2-metilanísol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-methoxytoluene, 1-Fluoro-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Fluoro-1-methoxy-2-methylbenzene
PC3822C-25G PC3822C-5G
APOSPC3822C-25GEA 135 EUR
APOSPC3822C-25G APOSPC3822C-5G
4-Fluoro-2-metilanísol 97+%
4-Fluoro-2-metilanísol
Formula: C₈H₉FO
MW: 140.16 g/mol
Pto. Ebullición: 69…70 °C/4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143319
Núm. CAS: 399-54-2
EINECS: 609-758-2