4-Fluoro-3-metilanísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3822D-100G PC3822D-10G PC3822D-25G PC3822D-1G PC3822D-5G
APOSPC3822D-100GEA 0 EUR
APOSPC3822D-100G APOSPC3822D-10G APOSPC3822D-25G APOSPC3822D-1G APOSPC3822D-5G
4-Fluoro-3-metilanísol 97%
4-Fluoro-3-metilanísol
Formula: C₈H₉FO
Pto. Ebullición: 174…175 °C/762mmHg
Densidad: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042293
Núm. CAS: 2338-54-7