5-Fluoro-2-methylbenzamide 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3822F-1G PC3822F-5G PC3822F-10G
APOSPC3822F-1GEA 37.7 EUR
APOSPC3822F-1G APOSPC3822F-5G APOSPC3822F-10G
5-Fluoro-2-methylbenzamide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzamide
Formula: C₈H₈FNO
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205105
Núm. CAS: 175278-28-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR