3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3822J-1G PC3822J-5G
APOSPC3822J-1GEA 116 EUR
APOSPC3822J-1G APOSPC3822J-5G
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClFN₂
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275569
Núm. CAS: 175277-88-0