2-Fluoro-m-toluic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
PC3823-1G PC3823-5G
APOSPC3823-1GEA 51 EUR
APOSPC3823-1G APOSPC3823-5G
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042504
Núm. CAS: 315-31-1