Ácido 3-fluoro-p-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3823B-100G PC3823B-10G
APOSPC3823B-100GEA 55.1 EUR
APOSPC3823B-100G APOSPC3823B-10G
Ácido 3-fluoro-p-toluico 97%
Ácido 3-fluoro-p-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002490
Núm. CAS: 350-28-7
EINECS: 206-498-8