Ácido 5-fluoro-o-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3823BM-100G PC3823BM-25G PC3823BM-5G
APOSPC3823BM-100GEA 60.9 EUR
APOSPC3823BM-100G APOSPC3823BM-25G APOSPC3823BM-5G
Ácido 5-fluoro-o-toluico 98%
Ácido 5-fluoro-o-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042294
Núm. CAS: 33184-16-6