3-Fluoro-p-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
PC3823BT-25G PC3823BT-100G
APOSPC3823BT-25GEA 26.1 EUR
APOSPC3823BT-25G APOSPC3823BT-100G
3-Fluoro-p-toluonitrilo 98%
3-Fluoro-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
Pto. Ebullición: 203…205 °C
Pto. de fusión: 47…51 °C
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153174
Núm. CAS: 170572-49-3
ADR: 6.1,III