5-Fluoro-o-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3823C-10G PC3823C-50G PC3823C-100G PC3823C-25G
APOSPC3823C-10GEA 21.9 EUR
APOSPC3823C-10G APOSPC3823C-50G APOSPC3823C-100G APOSPC3823C-25G
5-Fluoro-o-toluonitrilo 98%
5-Fluoro-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. de fusión: 42…45 °C
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042295
Núm. CAS: 77532-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III