(±)-4-Fluoro-α-metilbencilamina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: DL-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, 1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
PC3823CM-25G PC3823CM-50G PC3823CM-5G
APOSPC3823CM-25GEA 79.9 EUR
APOSPC3823CM-25G APOSPC3823CM-50G APOSPC3823CM-5G
(±)-4-Fluoro-α-metilbencilamina 96%
(±)-4-Fluoro-α-metilbencilamina
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C/22mmHg
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041323
Núm. CAS: 403-40-7
EINECS: 206-958-8
UN: 2735
ADR: 8,III