2-Fluoro-3-metilbencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene
PC3823D-1G PC3823D-5G PC3823D-25G
APOSPC3823D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3823D-1G APOSPC3823D-5G APOSPC3823D-25G
2-Fluoro-3-metilbencilo bromuro 98%
2-Fluoro-3-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₈BrF
Pto. Ebullición: 168 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042470
Núm. CAS: 151412-12-3
UN: 3265
ADR: 8,II