5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3823J-5G
APOSPC3823J-5GEA 81.2 EUR
APOSPC3823J-5G
5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 98%
5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClFN₂
Pto. de fusión: 197 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053032
Núm. CAS: 325-50-8