4-Fluoro-m-cresol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC3823P-100G
PC3823P-25G
APOSPC3823P-100GEA
130
EUR
APOSPC3823P-100G
APOSPC3823P-25G
4-Fluoro-m-cresol 98%
4-Fluoro-m-cresol
Formula:
C₇H₇FO MW: 126.13 g/mol Pto. Ebullición: 76 °C/15mmHg Pto. de fusión: 32 °C Densidad: 1.134 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042296 Núm. CAS: 452-70-0 |