2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3823R-50MG PC3823R-1G
APOSPC3823R-50MGEA 21.9 EUR
APOSPC3823R-50MG APOSPC3823R-1G
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile
Formula: C₁₄H₁₀FNO
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068203
Núm. CAS: 175204-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III