2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3823S-1G PC3823S-5G
APOSPC3823S-1GEA 31.9 EUR
APOSPC3823S-1G APOSPC3823S-5G
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₆FNO
Pto. Ebullición: 187…192 °C
Densidad: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037071
Núm. CAS: 102561-42-2