5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-Fluoro-2-methylphenyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 5-Fluoro-o-tolyl Ester
PC3823W-100G
PC3823W-25G
PC3823W-5G
APOSPC3823W-100GEA
331
EUR
APOSPC3823W-100G
APOSPC3823W-25G
APOSPC3823W-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
Formula:
C₈H₆FNS MW: 167.20 g/mol Pto. Ebullición: 101 °C/20mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046800 Núm. CAS: 175205-39-7 EINECS: 223-167-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |