2-Fluoro-4-metilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-picolina
PC3824-100G PC3824-25G
APOSPC3824-100GEA 48 EUR
APOSPC3824-100G APOSPC3824-25G
2-Fluoro-4-metilpiridina 97%
2-Fluoro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆FN
MW: 111.12 g/mol
Pto. Ebullición: 155…156 °C
Densidad: 1.078 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041224
Núm. CAS: 461-87-0
UN: 1993
ADR: 3 III