2-Fluoro-6-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-6-picolina
PC3825-25G PC3825-5G PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA 24.8 EUR
APOSPC3825-25G APOSPC3825-5G APOSPC3825-100G
2-Fluoro-6-metilpiridina 98%
2-Fluoro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Pto. Ebullición: 140…141 °C
Densidad: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041226
Núm. CAS: 407-22-7