6-Fluoro-2-metilquinolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3827-1G PC3827-5G
APOSPC3827-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3827-1G APOSPC3827-5G
6-Fluoro-2-metilquinolina 97%
6-Fluoro-2-metilquinolina
Formula: C₁₀H₈FN
Pto. de fusión: 50…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041233
Núm. CAS: 1128-61-6
EINECS: 214-439-2