4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
PC3828-10G PC3828-1G PC3828-25G
APOSPC3828-10GEA 48 EUR
APOSPC3828-10G APOSPC3828-1G APOSPC3828-25G
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Formula: C₉H₉F
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042297
Núm. CAS: 350-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III