1-Fluoronaftaleno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3830-100G PC3830-1KG PC3830-500G
APOSPC3830-100GEA 26.1 EUR
APOSPC3830-100G APOSPC3830-1KG APOSPC3830-500G
1-Fluoronaftaleno 99%
1-Fluoronaftaleno
Formula: C₁₀H₇F
MW: 146.16 g/mol
Pto. Ebullición: 215…217 °C
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003873
Núm. CAS: 321-38-0
EINECS: 206-287-0