1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3831-1G PC3831-5G
APOSPC3831-1GEA 0 EUR
APOSPC3831-1G APOSPC3831-5G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formula: C₅H₂Br₂F₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094229
Núm. CAS: 396716-52-2