Ácido 4-fluoro-1-naftoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3831N-1G PC3831N-5G
APOSPC3831N-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3831N-1G APOSPC3831N-5G
Ácido 4-fluoro-1-naftoico 97%
Ácido 4-fluoro-1-naftoico
Formula: C₁₁H₇FO₂
Pto. de fusión: 224…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004011
Núm. CAS: 573-03-5