Perfluoroallyl iodide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3834-1G PC3834-5G
APOSPC3834-1GEA 168 EUR
APOSPC3834-1G APOSPC3834-5G
Perfluoroallyl iodide 97%
Perfluoroallyl iodide
Useful for preparation of perfluoroallyl organometallics,Burton et al., J. Fluorine Chem., 1990,50,257
Formula: C₃F₅I
Pto. Ebullición: 53 °C
Densidad: 2,109 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093305
Núm. CAS: 431-65-2