6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Cyano-2-(trifluoromethyl)pyridine, 6-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
PC3838-25G
APOSPC3838-25GEA
114
EUR
APOSPC3838-25G
6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 98%
6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formula:
C₇H₃F₃N₂ MW: 172,1100 g/mol Pto. de fusión: 37…41 °C Pto. de inflamación: 82,2 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03001347 Núm. CAS: 216431-85-5 UN: 3439 ADR: 6.1,II |