2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3843-1G PC3843-5G
APOSPC3843-1GEA 0 EUR
APOSPC3843-1G APOSPC3843-5G
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 95+%
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol
Formula: C₈H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 95…96 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134279
Núm. CAS: 72912-49-3