5-(2-Fluorofenil)tetrazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3845-1G PC3845-250MG
APOSPC3845-1GEA 29 EUR
APOSPC3845-1G APOSPC3845-250MG
5-(2-Fluorofenil)tetrazol
5-(2-Fluorofenil)tetrazol
Formula: C₇H₅FN₄
Pto. de fusión: 157…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798373
Núm. CAS: 50907-19-2