Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3846-25G
PC3846-5G
APOSPC3846-25GEA
245
EUR
APOSPC3846-25G
APOSPC3846-5G
Morpholinium hexafluorophosphate 97%
Morpholinium hexafluorophosphate
Formula:
C₄H₁₀F₆NOP MW: 233,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067328 Núm. CAS: 25866-83-5 |