2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3849-25G PC3849-5G
APOSPC3849-25GEA 562 EUR
APOSPC3849-25G APOSPC3849-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate
Formula: C₆H₃F₁₁O₃S
MW: 364,14 g/mol
Pto. Ebullición: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093341
Núm. CAS: 17352-10-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II